Learn More
Bumetanide, Mikromol™
Codice prodotto. 17948274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17948274 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17948274 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1290.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bumetanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bumetanide
CAS 28395-03-1
Nomi componenti o analita Bumetanide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H20 N2 O5 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-ph
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC Name 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 364.42
Quantità 250 mg
Peso formulazione 364.1093 g/mol