Learn More
Bumetanide, TRC
Codice prodotto. 30136436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136436 100 mg 100mg
30133690 1 g 1g
17998524 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136436 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB689550100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28395-03-1
Formula molecolare C17 H20 N2 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 364.42
Sinonimo Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, 3-n-Butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Bufenox, Bumetanide, Bumethanide, Bumex, Burinex, Edemex, Fontego, Fordiuran, Lixil, Lunetoron, PF 1593, Ro 10-6338
IUPAC Name 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Bumetanide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Peso formulazione 364.1093
Percent Purity >95%