Learn More
Bunazosin Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30341163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30341163 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341163 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68958525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bunazosin Hydrochloride
CAS 52712-76-2
Formula molecolare C19H28ClN5O3
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-butanone Hydrochloride, DDQ, DDQ (pharmaceutical), Detantol, E 643
SMILES NC1=NC(N2CCCN(C(CCC)=O)CC2)=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C31.Cl
Molecular Weight (g/mol) 409.91
Peso formulazione g/mol