missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bunolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Bunolol Hydrochloride |
| CAS | 31969-05-8 |
| Nomi componenti o analita | Bunolol Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H25 N O3 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)-, (+/-)-Bunolol hydrochloride, Bunolol hydrochloride, W 6412A, dl-Bunolol hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C(=O)CCCc12 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?