missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bunolol Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
Bunolol Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bunolol Hydrochloride |
| CAS | 31969-05-8 |
| Nomi componenti o analita | Bunolol Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H25 N O3 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)-, (+/-)-Bunolol hydrochloride, Bunolol hydrochloride, W 6412A, dl-Bunolol hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C(=O)CCCc12 |
| IUPAC Name | 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?