Learn More
Fisherbrand™ Bunsen Burner with Tétine Connector without Pilot Light
Codice prodotto. 11789767 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Butano/Propano/LPG, LPG, Propane
Naturale/Metano, Natural Gas
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno:
5 mm
9 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas Diametro (sistema metrico) ingresso esterno Dimensione della confezione
11789767 Butano/Propano/LPG, LPG, Propane 13 mm Pezzo
11779767 Naturale/Metano, Natural Gas 9 mm Pezzo
11749777 Butane, LPG, Propane 5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11789767
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reaches temperatures of about 900°C with butane nozzles and about 1000°C on natural gas spouts.
  • Chrome steel burner
  • Cast iron base
  • Gas regulation by needle valve
  • For use with natural gas or butane/propane
Specifica
Product Type Bruciatore Bunsen
Tipo di gas Butano/Propano/LPG, LPG, Propane
Descrizione Consumption of 144L/hr.
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno 13 mm
Da utilizzare con (applicazione) Tétine Connector
Altezza (sistema metrico) 145mm
Include T-Tine Connector
N. per confezione 1 ciascuno