Learn More
Wld Tec™ gasprofi 1 SCS Bruciatore Bunsen
Codice prodotto. 10241202
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
Naturale/Propano/Butano, Natural Gas, Propane
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas Dimensione della confezione
10241202 Naturale/Propano/Butano, Natural Gas, Propane Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10241202 Fornitore Wld Tec™ N. del fornitore 6.004.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.43€
    602.00€ / pezzi 1
    Risparmia 196.43€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
The smallest professional laboratory gas burner. Wld Tec™ Gasprofi 1 SCS Micro Gas Burner offers optimal safety and easy operation.
  • Button or foot pedal operation
  • Gas inlet filter
  • Safety control system (SCS)
  • Removable and decomposable burner head
  • Housing, burner head, gas connection and controls made of stainless steel
  • DVGW approved
Specifica
Tipo di gas Naturale/Propano/Butano, Natural Gas, Propane
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Include Foot Pedal and Button Function
Temperatura max (sistema metrico) 1300°C (Natural Gas), 1350°C (Liquid Gas)
N. per confezione 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 700 g
Larghezza (sistema metrico) 86 mm
Product Type Bruciatore Bunsen