Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner
Codice prodotto. 10413691
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
Natural Gas
Propane
Temperatura max (sistema metrico):
1500°C
1530°C
1540°C
1550°C
1580°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas Temperatura max (sistema metrico) Dimensione della confezione
10413691 Propane 1550°C Pezzo
10692351 Natural Gas 1500°C Pezzo
10447231 Natural Gas 1580°C Pezzo
10653511 Natural Gas 1540°C Pezzo
10618562 Natural Gas 1530°C Pezzo
10330372 Propane 1580°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10413691 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 1021
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner, needle valve for all basic heating appliances in the laboratory. The needle valve allows a 360° gas flow adjustment. Article 1010/1 and 1011/1 are the DIN type versions of that burner.
  • With Air Regulation
  • With Needle Valve
  • With Pilot Flame
  • DIN 30665 Certified
Specifica
Product Type Bunsen Burner
Tipo di gas Propane
Diametro (sistema metrico) 17 mm (Head)
Diametro (sistema metrico) esterno provetta di miscelazione 14 mm
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Temperatura max (sistema metrico) 1550°C
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 220 g