Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner
Codice prodotto. 10692351
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
Natural Gas
Propane
Temperatura max (sistema metrico):
1500°C
1530°C
1540°C
1550°C
1580°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas Temperatura max (sistema metrico) Dimensione della confezione
10692351 Natural Gas 1500°C Pezzo
10447231 Natural Gas 1580°C Pezzo
10653511 Natural Gas 1540°C Pezzo
10413691 Propane 1550°C Pezzo
10618562 Natural Gas 1530°C Pezzo
10330372 Propane 1580°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10692351 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 1020
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner, needle valve for all basic heating appliances in the laboratory. The needle valve allows a 360° gas flow adjustment. Article 1010/1 and 1011/1 are the DIN type versions of that burner.
  • With Air Regulation
  • With Needle Valve
  • With Pilot Flame
  • DIN 30665 Certified
Specifica
Product Type Bunsen Burner
Tipo di gas Natural Gas
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Temperatura max (sistema metrico) 1500°C
N. per confezione 1 Ea.