Learn More
Humbolt Accuflame High-Temperature Bunsen Burner, Natural Gas
Codice prodotto. 15311802 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas unitSize
15311802 Natural Gas Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15311802 Fornitore Humbolt N. del fornitore 3613020
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Accuflame High-Temperature, Natural Gas Bunsen Burner distributes flame through 100 separate openings in stainless steel grid top for uniform heating.
  • The grid diameter is 1.5 in. (3.8 cm).
  • This burner gives twice the heat of a straight tube burner.
  • This burner features a venturi tube for thorough mixing of gas and air, and adjustable gas orifice and air shutter for complete combustion.
  • Adjustable flame size.
  • Rustproof chrome-plated brass body with zinc-aluminum alloy base.
Specifica
Product Type Bunsen Burner
Tipo di gas Natural Gas
Materiale Brass
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Altezza (sistema metrico) 215.9 mm
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 15.9 oz.
Peso (sistema metrico) 0.45 kg