Learn More
Fisherbrand™ Tubi in neoprene per bruciatore Bunsen
Codice prodotto. 11855522 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
450 m
600 mm
750 mm
900 mm
2 m
10 m
Dimensione della confezione:
10m
2m
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
11855522 600 mm Pezzo
12330768 10 m 10m
10492624 2 m 2m
11845522 450 m Pezzo
11865522 750 mm Pezzo
11875522 900 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11855522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.31€
    11.97€ / pezzi 1
    Risparmia 5.34€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con bruciatori a gas illuminante o naturale (metano).
With reinforced ends for fitting to Bunsen burner and gas tap
Specifica
Materiale Neoprene
Overall Length (Metric) 600 mm
Spessore (sistema metrico) 1,5 mm
Da utilizzare con Bruciatore Bunsen