Learn More
Fisherbrand™ Bunsen Burner without Pilot Light with NF Connection, 13mm Opening
Codice prodotto. 11765396 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas Dimensione della confezione
11765396 Methane, Natural Gas Pezzo
11775396 Butane, LPG, Propane Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11765396
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tested for flame quality and leakage prior to packing.
  • NF connection
  • Not fitted with an air regulator
  • 13mm burner head diameter
  • 145mm overall height
  • Chrome steel burner, cast iron base
Specifica
Product Type Bunsen Burner
Da utilizzare con (apparecchiatura) NF Screwing G 0.5 in Connector
Tipo di gas Methane, Natural Gas
Descrizione Consumption of 107L/hr
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Include NF Connector
N. per confezione 1 Ea.