missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buparlisib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16470628
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16470628 5 mg 5mg
16474087 50 mg 50mg
16458188 10 mg 10mg
16447936 100 mg 100mg
16401346 200 mg 200mg
16491946 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16470628 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY70063

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Buparlisib (BKM120; NVP-BKM120) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50s of 52, 166, 116 and 262 nM for p110α, p110β, p110δ and p110γ, respectively.

Buparlisib (BKM120

Specifica

Materiale o nome chimico Buparlisib
CAS 944396-07-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21F3N6O2
Quantità 5 mg
Sinonimo BKM120 NVP-BKM120
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.67 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES FC(F)(C1=C(C2=CC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=NC(N)=C1)F
Molecular Weight (g/mol) 410.39
Peso formulazione 410.39
Percent Purity 99.12%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.