Learn More
Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 18001170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18001170 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18001170 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0613.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Nomi componenti o analita Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC Name 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 342.9
Quantità 250 mg
Peso formulazione 342.2074 g/mol