Learn More
R&D Systems™ Bupropion hydrochloride
Codice prodotto. 30001402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001402 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001402 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2831/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.14€
    254.10€ / 50mg
    Risparmia 36.04€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters
Non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki values are 1.4, 2.8 and 45 μM for NET, DAT and SERT transporters respectively). Also inhibits neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Displays antidepressant activity and augments nicotine self-administration at low doses in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bupropion hydrochloride
CAS 31677-93-7
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C13H19Cl2NO
Peso formulazione 276.2
Purezza >99%
Peso molecolare 276.201