Learn More
Bupropion Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 17961305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961305 5 mg 5mg
17913485 50 mg 50mg
17911805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17961305 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6896255MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31677-93-7
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Bupropion Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
Percent Purity >95%