Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per burette
Codice prodotto. 12348328
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
52 cm
62 cm
760 mm
915 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Buretta da 10 ml
Buretta da 100 ml
Buretta da 25 ml
Buretta da 50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) setole Da utilizzare con (apparecchiatura)
12348328 915 mm 25 mm Buretta da 100 ml
12811944 62 cm 16 mm Buretta da 25 ml
12801944 52 cm 13 mm Buretta da 10 ml
12338328 760 mm 19 mm Buretta da 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12348328 Fornitore Pinnacle Brush™ N. del fornitore T404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.32€
    34.61€ / pezzi 10
    Risparmia 15.71€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Excellent for cleaning out narrow burettes and other hard-to-reach instruments. Pinnacle Brush™ Burette Bristle Brushes are supplied in packs of 10.
  • On galvanized steel wire handles
  • Available for a range of burette sizes and cleaning head diameters
Specifica
Product Type Spazzola
Materiale delle setole Fiber
Materiale maniglia Filo d'acciaio
Diametro (sistema metrico) 2.9 cm
Diametro (sistema metrico) setole 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Buretta da 100 ml
Lunghezza (sistema metrico) 915 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 13 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 80 cm
Quantità Confezione da 10
Size Brush Circumference: 9 cm