Learn More
Hecht Karl™ Burettes
Codice prodotto. 10600392
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Buret
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10600392 Buret Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10600392 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 40792750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.41€
    50.95€ / pezzi 1
    Risparmia 47.46€
    48% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Specifica
Include Schellbach stripe and lateral stopcock with glass key
Valvola di chiusura Lateral
Materiale del rubinetto Glass Key
Tipo Buret