missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Burker Cell

Codice prodotto. 11765485
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
0.1mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11765485 0.1mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11765485 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore ZMB013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.65€
    57.19€ / pezzi 1
    Risparmia 15.46€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Product Type Burker Cell
Grid Type Double
Quantità 1Each
Tipo di campione Blood
Profondità (sistema metrico) 0.1mm
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.