Learn More
Buerkle™ Control Seal Close-it Food and Pharma Maxi 150 x 150
Codice prodotto. 10682435
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10682435 150 x 150 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10682435 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53033018
In stock
Adhesive approved for use with foodstuffs, reliably prevents products from leaking out after sampling
  • In accordance with FDA guidelines
  • Especially suitable for pharmaceutical and food sectors
  • For larger holes or longer tears in containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Descrizione Close-it food control seal
Colore White
Formato Label
Materiale Aluminum, Paper
Lati stampabili Front
Product Type Control Seal
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Without
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Foodstuffs, Pharmaceuticals, Cosmetics, Food Additives
Quantità 250/Roll
Dimensioni (L x P) 150 x 150 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Altezza (sistema metrico) 150 mm