Learn More
Buerkle™ Eyes Fresh Mini Eyewash Station
Codice prodotto. 10465192 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mounting:
Faucet
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mounting Dimensione della confezione
10465192 Faucet Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10465192 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 25150100
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Ideal for all work places where aggressive substances are used
  • Allows normal operation of tap
  • Ready for immediate use
  • Can be freely positioned for easy rinsing
  • Rinses both eyes simultaneously
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 15154-2
Da utilizzare con (applicazione) Standard Cold Water Tap
Materiale Aluminum
Mounting Faucet
Product Type Eyewash Station