Descrizione
- Tall rinsing container for pipettes, allows multiple pipettes to be immersed simultaneously in cleaning/rinsing solution
- Rounded rim prevents glass damage during insertion
- Perfectly compatible with the pipette rinsing device
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema imperiale) | 21.65 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 550 mm |
| Size | 10 L |
| Diametro (sistema metrico) | 155 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory Use |
| Forma | Round |
| Product Type | Cleaning and storage container |