Learn More
Buerkle™ Polyethylene Pipette Rinsing System
Codice prodotto. 11867253 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11867253 740 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11867253 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 96500650
In stock
For easy and gentle cleaning and safe storage of pipettes
  • PE transparent
  • Effective height 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Pipet, 24 in.
Altezza (sistema imperiale) 29.13 in.
Altezza (sistema metrico) 740 mm
Size Capacity 17 L, Stand Diameter 315 mm
Diametro (sistema metrico) 165 mm
Materiale Polyethylene
Product Type Pipette rinsing system