Learn More
Beskrivning
For use if container ventilation is required. Polyethylene construction, transparent, with an external 3/4 in. thread connection.
- Self-venting
- NW 13mm
- Seal made of natural rubber
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo di chiusura | NW 13 mm. 3/4 in. thread connection outside |
| Materiale | Transparent PE spigot, seal made of natural tubber |
| Product Type | Self-venting Air Spigot |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?