Learn More
Buerkle™ Polyethylene Spigot Jumbo with Tap
Codice prodotto. 10390442 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Brown
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10390442 Brown Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10390442 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 05340020
Spedizione stimata: 16-11-2026
Spigot with tap for R2in.barrel thread, 50 mm flow, for viscous media such as lacquers, glue, shampoo.
  • Cost-effective tap
  • PE, brown
  • Seal made of EPT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura R 2 in. barrel thread
Colore Brown
Materiale PE, EPT
Product Type Spigot