Learn More
Esculape Laboratoire™ Burns Aid Kit
Codice prodotto. 11788383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11788383 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11788383 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 3170703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.40€
    50.92€ / pezzi 1
    Risparmia 41.48€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 08-09-2026
Specifica
Profondità (sistema metrico) 5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 17 cm
Product Type Burns Aid Kit
Include Mainly to treat all types of thermal burns, 4 fixing clips for bands, 2 bactericidal soap pockets, 2 antiseptic compresses, 2 anti-blows compresses, 1 roll sticking plaster 5 mx 2cm, 10 adhesive bandages, 1 gauze bandage 3 x 7cm, 1 compression bandage 6cm
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 23 cm