Learn More
Abeba™ Business Men 32450 Shoes
Codice prodotto. 15699687
Cambia vista
Click to view available options
Size:
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15699687 41 1 paio
15689687 40 1 paio
15609697 42 1 paio
15619697 43 1 paio
15629697 44 1 paio
15639697 45 1 paio
15649697 46 1 paio
15659697 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15699687 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 32450/41
Spedizione stimata: 17-12-2026
ESD dissipative with high wearing comfort. Smooth leather construction.
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
  • Insole leather
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Colore Black
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 41
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 32450