missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Business Men 32450 Shoes
ESD dissipative with high wearing comfort. Smooth leather construction.
133.35€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
---|---|
Colore | Black |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15689687
|
Abeba™
32450/40 |
40 |
133.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15699687
|
Abeba™
32450/41 |
41 |
133.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15609697
|
Abeba™
32450/42 |
42 |
133.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15619697
|
Abeba™
32450/43 |
43 |
133.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15629697
|
Abeba™
32450/44 |
44 |
133.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15639697
|
Abeba™
32450/45 |
45 |
133.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15649697
|
Abeba™
32450/46 |
46 |
133.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15659697
|
Abeba™
32450/47 |
47 |
133.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance special rubber outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
- Insole leather
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
32450 |
Black | |
Leather | |
Rubber |