Learn More
Abeba™ Business Men 33240 Shoes
Codice prodotto. 15629827
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15629827 43 1 paio
15659817 36 1 paio
15669817 37 1 paio
15679817 38 1 paio
15689817 39 1 paio
15699817 40 1 paio
15609827 41 1 paio
15619827 42 1 paio
15639827 44 1 paio
15649827 45 1 paio
15659827 46 1 paio
15669827 47 1 paio
15679827 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15629827 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 33240/43
Spedizione stimata: 17-12-2026
ESD dissipative with high wearing comfort. Smooth leather construction.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Colore Black
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 43
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 33240
Materiale dello zoccolo Steel