Learn More
Abeba™ Business Men 33240 Shoes
ESD dissipative with high wearing comfort. Smooth leather construction.
161.06€
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Colore Black
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Caratteristiche suola Slip-resistant
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15659817
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/36
36
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15669817
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/37
37
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15679817
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/38
38
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15689817
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/39
39
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15699817
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/40
40
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15609827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/41
41
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15619827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/42
42
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15629827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/43
43
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15639827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/44
44
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15649827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/45
45
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15659827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/46
46
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15669827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/47
47
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15679827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
33240/48
48
161.06€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
Specifications
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Microfiber
Slip-resistant
33240
Black
Leather
Rubber
Steel
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates