Learn More
Uvex Busingess Gray PU 84697 Low Shoe - Width 10
Uvex 1 shoes designed for classic business look while providing protection against workplace risks; extra-wide steel toecap, penetration-resistant midsole and SRC polyurethane outsole protects toes and keeps from slipping; ideal for active men in office and factory environments
129.00€
Specifica
Colore Gray
Materiale Microvelour
Materiale suola Polyurethane (PU)
Materiale dello zoccolo Steel
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17214571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469739
39
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17224571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469740
40
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17234571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469741
41
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17244571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469742
42
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17254571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469743
43
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17264571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469744
44
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17274571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469745
45
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17284571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469746
46
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17294571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469747
47
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17204581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469748
48
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17214581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469749
49
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17224581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469750
50
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17234581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469751
51
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17244581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
8469752
52
129.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 1 business Shoe 8469.7 S2 SRC
  • Safe, smart, stylish
  • Fashionably business look with trendy design
  • Generous fit with wide steel toe cap
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant high-tech microvelour upper material
  • Textile lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Shock absorbing, durable mono density polyurethane sole unit
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Sole unit of free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8469.7
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 39 to 52
Specifica
Specifica
Gray
Polyurethane (PU)
No
Men's
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Steel
EN ISO 20345:2011
Narrow width
Yes
S2