Learn More
Buspirone EP Impurity K, Mikromol™
Codice prodotto. 30051316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051316 100 mg 100mg
30049174 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051316 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0464.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Buspirone EP Impurity K
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Nomi componenti o analita 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H13 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), Buspirone Imp. K (EP), Buspirone USP Related Compound K, Buspirone USP RC K, Buspirone Related Compound K, Buspirone Hydrochloride Impurity K, Buspirone Impurity K
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
SMILES O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
IUPAC Name 8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molecular Weight (g/mol) 167.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 167.0946 g/mol