Learn More
Buspirone hydrochloride
Codice prodotto. 15493239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493239 1 g 1g
15403249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493239 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60476.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 33386-08-2 | C21H32ClN5O2 | 421.97 g/mol
It is widely used in cell signaling and neuroscience research. Buspirone has been used to mitigate the electrically stimulated 5-hydroxytryptamine outflow from rat cortical slices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is widely used in cell signaling and neuroscience research. Buspirone has been used to mitigate the electrically stimulated 5-hydroxytryptamine outflow from rat cortical slices.
Solubility
Soluble in methanol (50 mg/ml), water (partly), DMSO (100 mM).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33386-08-2
Formula molecolare C21H32ClN5O2
Molecular Weight (g/mol) 421.97
Numero MDL MFCD00078569
InChI Key RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
PubChem CID 36431
ChEBI CHEBI:3224
IUPAC Name 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Buspirone hydrochloride
Colore White
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,1504
Informazioni di solubilità Soluble in methanol (50mg/ml),water (partly),DMSO (100 mM).
Peso formulazione 421.96
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buspirone hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..