Specifica
| Materiale o nome chimico | Butadiene sulfone |
| Punto di fusione | 63.0°C to 66.0°C |
| Colore | Brown or Orange to Yellow |
| Densità | 1.3000g/mL |
| Punto d'infiammabilità | 112°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 500 g |
| Beilstein | 17, V,1, 177 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Butadiene sulfone