Learn More
Butanal, TRC
Codice prodotto. 30346303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346303 50 g 50g
30338321 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30346303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68989050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butanal
CAS 123-72-8
Formula molecolare C4 H8 O
Quantità 50 g
Sinonimo Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde
InChI Formula InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CCCC=O
IUPAC Name butanal
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Peso formulazione 72.0575