Learn More
Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O6S2.2Na/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| Peso formulazione | 261.9558 |
| Percent Purity | >95% |