Learn More
Butanedioic-13C4 Acid 1-Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30346513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346513 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346513 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6928121MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butanedioic-13C4 Acid 1-Methyl Ester
CAS 878205-29-9
Formula molecolare C13C4H8O4
Quantità 1 mg
Sinonimo Butanedioic-13C4 Acid 1-Methyl Ester, Butanedioic-13C4 Acid Monomethyl Ester, Succinic-13C4 Acid Methyl Ester, Succinic-13C4 Acid Monomethyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)propanoic-13C4 Acid, 3-(Methoxycarbonyl)propionic-13C4 Acid, 3-Carbomethoxypropanoic-13C4 Acid, 4-Methoxy-4-oxobutanoic-13C4 Acid, Methyl Hydrogen Succinate-13C4, Methyl Monosuccinate-13C4, Monomethyl Butanedioate-13C4, Monomethyl Succinate-13C4, NSC 511-13C4
InChI Formula InChI=1S/C5H8O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i2+1,3+1,4+1,5+1
SMILES O[13C]([13CH2][13CH2][13C](OC)=O)=O
IUPAC Name 4-methoxy-4-oxo(1,2,3,4-13C4)butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 136.09