Learn More
Butanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30337415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337415 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB692235250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butyric Acid
CAS 107-92-6
Formula molecolare C4 H8 O2
Quantità 250 g
Sinonimo Butyric acid (6CI,7CI,8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, NSC 8415, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES CCCC(=O)O
IUPAC Name butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Peso formulazione 88.0524