Learn More
Butenafine Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
16451846 500 mg 500mg
16481669 1 g 1g
16449827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17396
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Tekniske data
Materiale o nome chimico Butenafine Hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 101827-46-7
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H28ClN
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo KP363 Hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (70.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 353.93
Peso formulazione 353.93
Percent Purity 99.96%
Grado Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.