Learn More
Butenafine Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481669
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481669 1 g 1g
16451846 500 mg 500mg
16449827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16481669 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17396
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Specifica
Materiale o nome chimico Butenafine Hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 101827-46-7
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H28ClN
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo KP363 Hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (70.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 353.93
Peso formulazione 353.93
Percent Purity 99.96%
Grado Research
Research purposes only