Learn More
Butenafine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30339123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339123 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339123 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB690195100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butenafine Hydrochloride
CAS 101827-46-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C23 H27 N . Cl H
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), Butenafine hydrochloride, KP 363, Mentax, Scorba
InChI Formula InChI=1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
IUPAC Name 1-(4-tert-butylphenyl)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)methanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 353.93
Peso formulazione 353.191
Percent Purity >95