Learn More
Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate (Technical Grade) |
| CAS | 995-33-5 |
| Formula molecolare | C17H34O6 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)pentanoate, Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)valerate, Butyl 4,4-di-tert-butylperoxyvalerate, Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H34O6/c1-9-10-13-19-14(18)11-12-17(8,22-20-15(2,3)4)23-21-16(5,6)7/h9-13H2,1-8H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C |
| IUPAC Name | butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)pentanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 334.45 |
| Peso formulazione | 334.2355 |