Learn More
Butyl 4-hydroxybenzoate, 99+%
Codice prodotto. 10742202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10742202 100 g Bottiglia in vetro 100g
10518702 500 g Bottiglia in vetro 500g
10510574 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10742202 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403571000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-26-8
Formula molecolare C11H14O3
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00016478
InChI Key QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
PubChem CID 7184
IUPAC Name butyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl 4-hydroxybenzoate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 68.0°C to 71.0°C
Colore White
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 156.0°C (3.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 181°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare OHC6H4CO2(CH2)3CH3
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 1587
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (1.8wt% at 20°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol,diethyl ether,,chloroform,and propylene glycol
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl 4-hydroxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.