Learn More
Butyl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Butyl 4-Methylbenzenesulfonate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H16O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 228.082 |
| Percent Purity | >95% |