Learn More
Butyl acetate, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%, Solstice
Codice prodotto. 15612870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15612870 1 L Glass Bottle 1L
15622870 6 x 1 L Glass Bottle pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15612870 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2706871L
Solstice Chromasolv Promotion
Usa il codice promozionale 27944
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009445
InChI Key DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC Name butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl acetate
Nota nome CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 320 nm, max. 0.02 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 260 nm
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -78°C (literature)
Densità 0.88 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 126.2°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COO(CH2)3CH3
Quantità 1 L
Numero UN UN1123
Beilstein 1741921
Peso formulazione 116.16
Percent Purity >99.65%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-butyl acetate