Learn More
Butyl acetate, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%, Solstice
Codice prodotto. 15622870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15622870 6 x 1 L Glass Bottle pezzi 6
15612870 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15622870 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2706876X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    395.15€ / pezzi 6
    Risparmia 76.85€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009445
InChI Key DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC Name butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl acetate
Nota nome CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 320 nm, max. 0.02 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 260 nm
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -78°C (literature)
Densità 0.88 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 126.2°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COO(CH2)3CH3
Quantità 6 x 1 L
Numero UN UN1123
Beilstein 1741921
Peso formulazione 116.16
Percent Purity >99.65%
Grado HPLC