Learn More
Butyl Acetate, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Solstice
Codice prodotto. 15635600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15635600 6 x 1 L Glass Bottle pezzi 6
15625600 500 mL Glass Bottle 500mL
15605600 1 L Glass Bottle 1L
15615600 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15635600 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 458606X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    223.33€ / pezzi 6
    Risparmia 72.67€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-04-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009445
InChI Key DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC Name butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl acetate
Punto di fusione -78°C
Densità 0.88g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 126°C
Limite di esplosione 0.076
Punto d'infiammabilità 23°C (73.4°F)
Punto di combustione 790°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione n20/D 1.394
Quantità 6 x 1 L
Numero UN UN1123
Beilstein 1741921
Residuo dopo l'evaporazione 0 to 0.001%
Densità vapore 4 (vs air)
Peso formulazione 116.16g/mol
Pressione del vapore 15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5% (GC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.