Learn More
Butyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30339986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339986 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339986 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB692225100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl Acetate
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6 H12 O2
Quantità 100 mL
Sinonimo 1-Acetoxybutane, 1-Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl acetate, Butyl ethanoate, NBA, NSC 9298, n-Butyl acetate
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)C
IUPAC Name butyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Peso formulazione 116.0837