Learn More
Butyl acrylate, 99+%, stabilized
Codice prodotto. 10308533 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10308533 10 L Plastic drum 10L
10667182 1 L Glass Bottle 1L
10751491 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10308533 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215860100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    368.00€ / 10L
    Risparmia 33.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-32-2 , 150-76-5
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00009446
InChI Key CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
IUPAC Name butyl prop-2-enoate
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl acrylate
Acidità 0.01% max. (as acrylic acid)
Punto di fusione -64.0°C
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C
Punto d'infiammabilità 39°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare H2C=CHCO2(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4190
Quantità 10 L
Beilstein 02, II, 388
Indice di Merck 15, 1541
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.4g/L (20°C)
Stabilizzatore 10 to 20ppm MEHQ
Viscosità 0.869 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid