Learn More
Butyl acrylate, 99+%, stabilized
Codice prodotto. 10667182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667182 1 L Glass Bottle 1L
10751491 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10308533 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10667182 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215860010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.05€
    58.30€ / 1L
    Risparmia 1.75€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-32-2 , 150-76-5
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00009446
InChI Key CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
IUPAC Name butyl prop-2-enoate
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl acrylate
Acidità 0.01% max. (as acrylic acid)
Punto di fusione -64.0°C
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C
Punto d'infiammabilità 39°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2C=CHCO2(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4190
Quantità 1 L
Beilstein 02, II, 388
Indice di Merck 15, 1541
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.4g/L (20°C)
Stabilizzatore 10 to 20ppm MEHQ
Viscosità 0.869 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl acrylate, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acrylate